Merck
DWK986730
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foamed PE lined PP cap
lips on vial translucent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap
Synonim(y):
986730
Wybierz wielkość
500 EA
1340,00 zł
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 EA
1340,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
foamed PE liner
lips on vial translucent PET bottle
white polypropylene cap
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 500 ea Trays of 100 vials are shrink-wrapped in plastic for protection against contamination.
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 986730
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(27 mm) (61 mm) (302 mm)
pojemność
(20 mL)
dopasowywanie
22-400 neck
22-400
Opis ogólny
Szklane fiolki do ciekłej scyntylacji z oddzielnie pakowanymi nakrętkami
  • Rozmiar 20 ml
  • Wykonane ze szkła borokrzemianowego Wheaton 180 o niskiej zawartości potasu
  • Zliczanie tła jest spójne i niskie; transmisja ultrafioletowa jest wysoka
  • Dostępne z dołączonym korkiem, korkiem pakowanym oddzielnie lub bez korka
  • Wymiary (śr. x wys.): 28 mm x 61 mm (z nasadką)
Cechy i korzyści
  • Konwersja z rurek ze szkła borokrzemianowego typu I, PET lub HDPE
  • Stałe i niskie wartości tła; wysoka przepuszczalność promieniowania ultrafioletowego
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)