Merck
DWK73785-15
KIMBLE® centrifuge tube
with screw-top finish, conical bottom clear glass, capacity (15 mL), without cap, non-sterile
Wybierz wielkość
125 EA
1050,00 zł
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
125 EA
1050,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
conical bottom clear glass
conical bottom
transparent borosilicate glass tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
case of 125 ea Modular trays are shrink-wrapped
producent / nazwa handlowa
Kimble® 73785-15
pojemność
(15 mL)
dopasowywanie
neck (External Thread)
Opis ogólny
Jednorazowe probówki wirówkowe z gwintem
  • Probówki te nadają się do hodowli tkankowych i ogólnych zastosowań bakteriologicznych.
  • Dostarczane bez zakrętek
  • Bez oznaczeń
  • Wykonane z 51 rozprężnego szkła borokrzemianowego zgodnego z wymaganiami USP typ I i ASTM E438, typ I, klasa B.
Informacje prawne
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. matching cap for this tube?
    1 answer
    1. This product is manufactured by DWK Life Sciences, part number 73785-15 (found in the "Properties" section of the product page). According to the manufacturer, this product has a thread measurement of 13-415. The products that will fit this centrifuge tube are listed below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/dwk45066c13
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/dwk7380213415
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/cls9999132
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/cls9999913
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/cls999813