Kluczowe dokumenty
DWK986580
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate foamed PE lined PP cap
lips on vial transparent borosilicate glass bottle, capacity (20), screw cap, case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
Synonim(y):
986580
Wybierz wielkość
1560,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1560,00 zł
Polecane produkty
Materiały
foamed PE liner
lips on vial transparent borosilicate glass bottle
white polypropylene cap
Właściwości
with cap
opakowanie
case of 500 ea Vials shrink-wrapped trays Screw caps in a separate sealed tray
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 986580
średnica butelki &razy; wys. &razy; szer.
(28 mm) (61 mm) (387 mm)
pojemność
(20)
dopasowywanie
22-400 neck
22-400
Opis ogólny
- 20 mL size
- Made from Wheaton 180 low potassium borosilicate glass
- Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
- Dimensions (OD x H): 28 mm x 61 mm (with cap attached)
Cechy i korzyści
Informacje prawne
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)