Kluczowe dokumenty
DWK292612907
Duran® Connection Cap System Gl 45 With Cyan Pp Screw Cap
Synonim(y):
292612907, Zaślepka złącza
Wybierz wielkość
1 EACH
1800,00 zł
1800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
1800,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.17
1800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
red PBT screw cap
Właściwości
number of ports 4 (Stainless steel)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 292612907
Opis ogólny
4-portowa zaślepka złącza 1295 jest produkowana przy użyciu innowacyjnej metody wytwarzania przyrostowego zwanej trójwymiarowym drukowaniem metalu. Metoda ta umożliwia optymalizację złożonego kształtu za pomocą oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo, a także znacznie zmniejsza ilość metalu wymaganego do budowy. Złącze transferowe może być używane ze wszystkimi rozmiarami butelek 1295 GL 45 i ułatwia przepływ płynów w zamkniętym i aseptycznym systemie. Cztery męskie złącza węży są odpowiednie dla elastycznych węży o średnicy wewnętrznej 6,4 mm (1/4"). Odpowiada to typowi rurki SDD Inicjative Size A, umożliwiając łatwe podłączenie do worków buforowych, systemów mieszania itp. Swobodnie obracający się środek ze stali nierdzewnej umożliwia odkręcenie butelki bez konieczności odłączania rurki. Złącza i korpus są wykonane ze stali nierdzewnej typu 316L (1.4404 / S31603). Silikonowa uszczelka i zakrętka GL 45 zapewniają szczelne zamknięcie. Szeroki zakres temperatur pracy (do 180 °C). Możliwość autoklawowania (121 °C przez 15 minut). Kod partii zapewnia pełną identyfikowalność i certyfikację. Idealne do laboratoriów chemicznych, przyrodniczych i biofarmaceutycznych.
Zastosowanie
małe objętości cieczy muszą być pobierane lub dozowane, np. w celu dostarczenia pożywki do małych bioreaktorów, w obwodzie perfuzyjnym do hodowli komórkowej lub natleniania bardzo małych próbek
Cechy i korzyści
dla butelek 45 GL Materiały konstrukcyjne są certyfikowane jako dopuszczone do kontaktu z żywnością i oferują wysoką odporność na temperaturę (do 180 °C). Zakrętki są w pełni autoklawowalne (121 °C / 15 minut) i nadają się do wielokrotnego użytku.
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)