Kluczowe dokumenty
DWK227494-00G
Wheaton® Bod Bottle
capacity 60 mL, bottle diam. × H 43 mm × 115 mm, pennyhead glass cap (stopper)
Wybierz wielkość
36 EACH
6660,00 zł
6660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
36 EACH
6660,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
6660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
pennyhead glass cap (stopper)
opakowanie
pkg of 36 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 227494-00G
średnica butelki × wys.
43 mm × 115 mm
pojemność
60 mL
Opis ogólny
BOD Bottles are ideal for incubating diluted samples of sewage, sewage effluents, polluted waters and industrial wastes to determine the amount of oxygen required during the stabilization of the decomposable organic matter by aerobic biochemical action. We recommend the 300mL capacity bottles for the five-day BOD test as referenced in Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Edition, 5210B, 2005.
Cechy i korzyści
Ideal for incubating diluted samples of sewage, sewage effluents, polluted waters and industrial wastes to determine the amount of oxygen required during the stabilization of the decomposable organic matter by aerobic biochemical action
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)