Kluczowe dokumenty
MIX0050LB05
Millipore
Mobius® 50L Mixer Bag Assembly
Bronze Mobius® 50L mixer bag
Synonim(y):
Mobius® 50 L mixer bag assy, Bronze
About This Item
Kod UNSPSC:
41103801
eCl@ss:
32010600
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Poziom jakości
linia produktu
Mobius®
Informacje prawne
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Material Qualification Dossier
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Quality Management Dossier (Open Access)
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z subskrypcji programu Emprove®
Dlaczego te dokumenty są niedostępne?
Dokumentacja Emprove® zawiera informacje poufne, a także informacje mające na celu wsparcie producentów farmaceutyków w procesie rejestracji i oceny ryzyka. Jeśli chcesz uzyskać dostęp, skontaktuj się z nami.