Kluczowe dokumenty
DWK209547
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 125 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 51 mm × 98 mm, 38-410
Synonim(y):
209547
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiały
high-density polyethylene bottle
natural bottle
wide-mouth bottle
opakowanie
pkg of 72 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 209547
średnica butelki × wys.
51 mm × 98 mm
pojemność
125 mL
Cechy i korzyści
Doskonałe podwójne zamknięcie zapewnia odporność na przecieki
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)