Kluczowe dokumenty
DWK209164
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 15 mL, polypropylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 25 mm × 56 mm, 20-410
Synonim(y):
209164
Wybierz wielkość
72 EACH
532,00 zł
532,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
72 EACH
532,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
532,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
narrow-mouth bottle
natural bottle
polypropylene bottle
opakowanie
pkg of 72 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 209164
średnica butelki × wys.
25 mm × 56 mm
pojemność
15 mL
Cechy i korzyści
Doskonałe podwójne zamknięcie zapewnia odporność na przecieki
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)