Kluczowe dokumenty
DWK209161
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 4 mL, polypropylene bottle, natural bottle, narrow-mouth bottle, bottle diam. × H 16 mm × 38 mm, 13-425
Synonim(y):
209161
Wybierz wielkość
72 EACH
498,00 zł
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
72 EACH
498,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
498,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
narrow-mouth bottle
natural bottle
polypropylene bottle
opakowanie
pkg of 72 ea
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 209161
średnica butelki × wys.
16 mm × 38 mm
pojemność
4 mL
Cechy i korzyści
Doskonałe podwójne zamknięcie zapewnia odporność na przecieki
Informacje prawne
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)