Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 387,00 zł |
Informacje o tej pozycji
387,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (iodometric)
form
solid
potency
802 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
100 °C (decomposition)
solubility
water: soluble (52.77 g/l at 20 °C (68 °F))
density
2.48 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1150 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0001%, N: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])OO[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/2K.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI key
USHAGKDGDHPEEY-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,005 %
Cały chlorek: ≤ 0,001 %
Azot całkowity (N): ≤ 0.001 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
Mn (mangan): ≤ 0,0001 %
Odpowiada ACS, Reag. Ph Eur
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for analysis (<= 0.001% N) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur | description for analysis EMSURE® | description ACS reagent, ≥99.0% | description 99.99% trace metals basis |
| form solid | form solid | form powder or crystals | form solid |
| assay ≥99.0% (iodometric) | assay ≥99.0% (iodometric) | assay ≥99.0% | assay 99.99% trace metals basis |
| solubility water: soluble (52.77 g/l at 20 °C (68 °F)) | solubility 50 g/L | solubility water: soluble (52.77 g/l at 20 °C (68 °F)) | solubility water: soluble |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade reagent grade | grade ACS reagent | grade - |
| pH 3.2 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 3.2 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 2.5-4.5 (25 °C, 27 g/L) | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nadtlenodisiarczan potasu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?