Merck
D91403
Sigma-Aldrich
Diethylcarbamoyl chloride
97%
Synonim(y):
Chloroformic acid diethylamide
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2NCOCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.59
Beilstein:
506687
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
tw
117-123 °C/133 mmHg (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
gęstość
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN(CC)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H10ClNO/c1-3-7(4-2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
OFCCYDUUBNUJIB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
168.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
76 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K R Frazier et al.
Journal of applied microbiology, 126(1), 79-86 (2018-08-31)
Disulfiram (Antabuse™) and its metabolites formed in vivo were evaluated as antibacterial agents against thirty species of Gram-positive and Gram-negative bacteria. The synergistic potential of disulfiram (DSF) and metabolite diethyldithiocarbamate (DDTC) with approved antibiotics were also compared by isobologram (checkerboard) analysis.
[Determination of low levels of diethylcarbamoyl chloride in air. First results after inhalation in rat (author's transl)].
J P Anger et al.
Toxicological European research. Recherche europeenne en toxicologie, 3(5), 223-228 (1981-09-01)