D90008
Diethyl azodicarboxylate
Synonim(y):
DEAD
About This Item
Polecane produkty
Postać
liquid
zanieczyszczenia
<3% dichloromethane
współczynnik refrakcji
n20/D 1.43 (lit.)
tw
106 °C/13 mmHg (lit.)
gęstość
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC(=O)\N=N\C(=O)OCC
InChI
1S/C6H10N2O4/c1-3-11-5(9)7-8-6(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3/b8-7+
Klucz InChI
FAMRKDQNMBBFBR-BQYQJAHWSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Expl. 1.1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
1 - Explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup