Merck
D89204
Sigma-Aldrich
3-(Diethylamino)propylamine
≥99%
Synonim(y):
N,N-Diethyl-1,3-diaminopropane, N,N-Diethyl-1,3-propanediamine, DEAPA
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2N(CH2)3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
130.23
Beilstein:
741879
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
4.4 (vs air)
ciśnienie pary
19.5 mmHg ( 70 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
419 °F
granice wybuchowości
11.6 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4416 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
gęstość
0.826 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCN(CC)CCCN
InChI
1S/C7H18N2/c1-3-9(4-2)7-5-6-8/h3-8H2,1-2H3
Klucz InChI
QOHMWDJIBGVPIF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-(Diethylamino)propylamine (3-(diethylamino)-1-propylamine) is a diamine.
produkt podobny
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
125.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
52 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amine-modified poly (vinyl alcohol) s as non-viral vectors for siRNA delivery: effects of the degree of amine substitution on physicochemical properties and knockdown efficiency.
Nguyen J, et al.
Pharmaceut. Res., 27(12), 2670-2682 (2010)
Chemical surface modifications of microfibrillated cellulose.
Stenstad P, et al.
Cellulose, 15(1) (2008)
Hyaluronated nanoparticles with pH-and enzyme-responsive drug release properties.
Kim SW, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 116, 359-364 (2014)