Przejdź do zawartości
415308
1-Ethylpiperazine
98%
Synonim(y):
N-Ethylpiperazine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-166-6
Beilstein/REAXYS Number:
102971
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCN1CCNCC1
InChI
1S/C6H14N2/c1-2-8-5-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
WGCYRFWNGRMRJA-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Ethylpiperazine may be used in the preparation of 2-(2-methoxy-5-((4-methylpiperazin-1-yl)sulfonyl)phenyl)-1H-benzo[d]imidazole hydrochloride and 2-(5-((4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl)-2-methoxyphenyl)-1H-benzo[d]imidazole hydrochloride.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)