Merck
D25206
Sigma-Aldrich
4,4′-Diaminostilbene dihydrochloride
95%
Synonim(y):
4,4′-Vinylenedianiline dihydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4CH=CHC6H4NH2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Formularz
powder
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl.Cl.Nc1ccc(cc1)\C=C\c2ccc(N)cc2
InChI
1S/C14H14N2.2ClH/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12;;/h1-10H,15-16H2;2*1H/b2-1+;;
Klucz InChI
QHDAFTKIEDDTPV-SEPHDYHBSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)