Przejdź do zawartości
32784
4,4′-Ethylenedianiline
technical, ≥95% (NT)
Synonim(y):
α,α′-Bi-p-toluidine, 4,4′-Diaminobibenzyl
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H16N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.29
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-716-7
Beilstein/REAXYS Number:
394999
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
≥95% (NT)
form
solid
mp
133-137 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1ccc(CCc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C14H16N2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12/h3-10H,1-2,15-16H2
InChI key
UHNUHZHQLCGZDA-UHFFFAOYSA-N
Application
4,4′-Ethylenedianiline was used in preparation of molecularly imprinting sol-gel materials for detection of DDT.
4,4′-Ethylenedianiline may be used as an internal standard for the determination of 4,4′-methylenedianiline in urine samples using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)