Merck
D183407
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-γ-pyrone
99%
Synonim(y):
2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-one
Wybierz wielkość
25 G
575,00 zł
100 G
1580,00 zł
575,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
575,00 zł
100 G
1580,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
Beilstein:
107418
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
575,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
bp
248-250 °C (lit.)
mp
133-137 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1=CC(=O)C=C(C)O1
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-3-7(8)4-6(2)9-5/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
VSYFZULSKMFUJJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,6-Dimethyl-γ-pyrone can be used as a starting material to prepare:
  • C16-C28 spiroketal fragment of altohyrtin A.[1]
  • 1-Ethyl-2,6-dimethyl-4-hydroxy pyridinium halides.[2]
  • 2-{2,6-Bis-[2-(4-dimethylamino-phenyl)-vinyl]-pyran-4-ylidene}-malononitrile, applicable in two-photon technology.[3]
  • Pyran-derived polyurethanes for nonlinear optical (NLO) applications.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis, structural, thermal and optical studies of 1-ethyl-2, 6-dimethyl-4-hydroxy pyridinium halides
Dhanuskodi S, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 64(2), 504-511 (2006)
Synthesis and second-harmonic generation study of DCM-containing polyurethane
Yoon C-B, et al.
Synthetic Metals, 117(1-3), 233-235 (2001)
Synthesis of the C16-C28 Spiroketal Subunit of Spongistatin 1 (Altohyrtin A): The Pyrone Approach
Crimmins MT and Katz JD
Organic Letters, 2(7), 957-960 (2000)
Two-photon absorption properties of malononitrile derivatives
Zhao Y, et al.
Optical Materials, 29(9), 1206-1210 (2007)
Karen A Nolan et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(24), 6246-6254 (2006-10-03)
From in silico docking and COMPARE analysis, novel inhibitors of human NAD(P)H quinone oxidoreductase (NQO1) have been identified from the NCI compound database, the most potent of which has an observed IC(50) of 0.7muM. The inhibitors exhibit a diverse range