Merck
370207
Sigma-Aldrich
4,6-Dimethyl-α-pyrone
98%
Synonim(y):
4,6-Dimethyl-2H-pyran-2-one
Wybierz wielkość
5 G
713,00 zł
713,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
713,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
713,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
48-50 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
CC1=CC(C)=CC(=O)O1
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-3-6(2)9-7(8)4-5/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
IXYLIUKQQQXXON-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Opis ogólny
4,6-dimetylo-α-piron unieruchomiono w sieci krystalicznej guanidyno-sulfoniano-kaliksarenu (G4C), która po ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe przekształca uwięziony 4,6-dimetylo-α-piron w 4,6-dimetylo-β-lakton.[1] Zbadano cienkie stałe warstwy 4,6-dimetylo-α-pironu pod wpływem promieniowania UV w temperaturze -190°C.[2]
Zastosowanie
4,6-dimetylo-α-piron (Me21) został użyty do przygotowania G4C{Me21}w reakcji z tetra-p-sulfokaliks[4]arenem (C) i chlorowodorkiem guanidyny (GCl).[1] Może być stosowany do wytwarzania kompleksu gospodarz-gość G4C{Me21}w reakcji z krystalicznym guanidyno-sulfonianem-kaliksarenem (G4C). Kompleks ten po napromieniowaniu UV daje 1,3-dimetylocyklobutadien (Me2CBD).[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Yves-Marie Legrand et al.
Science (New York, N.Y.), 329(5989), 299-302 (2010-07-22)
Cyclobutadiene (CBD), the smallest cyclic hydrocarbon bearing conjugated double bonds, has long intrigued chemists on account of its strained geometry and electronic instability, but the parent compound and its unperturbed derivatives have thus far eluded crystallographic characterization. In this work
Yves-Marie Legrand et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 17(36), 10021-10028 (2011-09-08)
Cyclobutadiene (CBD), the smallest cyclic hydrocarbon bearing conjugated double bonds, has long intrigued chemists because of its chemical characteristics. The question of whether the molecule could be prepared at all has been answered, but the parent compound and its unperturbed
4, 6-Dimethyl-a-pyrone: a matrix isolation study of the photochemical generation of conjugated ketene, Dewar valence isomer and 1, 3-dimethyl-cyclobutadiene.
Breda S, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 162(1), 139-151 (2004)