Merck
D173401
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylpentane
99%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.20
Beilstein:
1696855
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Produkt D173401 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
gęstość pary
3.48 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
3.29 psi ( 37.7 °C)
Próba
99%
Formularz
liquid
granice wybuchowości
~7 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.381 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−123 °C (lit.)
gęstość
0.673 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)CC(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-6(2)5-7(3)4/h6-7H,5H2,1-4H3
Klucz InChI
BZHMBWZPUJHVEE-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jaiho Cho et al.
Chemosphere, 68(2), 266-273 (2007-02-16)
The biodegradability of alkylate compounds in serum bottles was investigated in the presence and absence of ethanol or benzene, toluene, ethylbenzene, and p-xylene (BTEX). The biomass was acclimated to three different alkylates, 2,3-dimethylpentane, 2,4-dimethylpentane and 2,2,4-trimethylpentane in porous pot reactors.
M B Snipes et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 16(1), 81-91 (1991-01-01)
This paper describes apparatus and methods for measuring uptake of inhaled vapors in the nose and lungs of dogs. The system allows sampling of air from the trachea at specific times during inspiration and expiration without surgical manipulation of the
A R Dahl et al.
Toxicology and applied pharmacology, 109(2), 263-275 (1991-06-15)
The site of uptake of inhaled vapors profoundly influences which respiratory tract tissues receive the highest doses. How the site of uptake depends on the physicochemical properties of inhaled vapors has been the subject of experiment and speculation for decades