Merck
M49801
Sigma-Aldrich
3-Methylhexane
99%
Synonim(y):
(±)-3-Methylhexane, 2-Ethylpentane
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH(CH3)CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.20
Beilstein:
1718739
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
2.13 psi ( 37.7 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
536 °F
granice wybuchowości
~7 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.388 (lit.)
tw
91 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
gęstość
0.687 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC(C)CC
InChI
1S/C7H16/c1-4-6-7(3)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
VLJXXKKOSFGPHI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
3-Methylhexane can be used as a model alkane to study:
  • Cu-catalyzed hydrocarboxylation of simple alkanes to corresponding branched monocarboxylic acids in aqueous medium at low-temperature.
  • Au-catalyzed oxygenation of alkanes with H2O2 in acetonitrile.
  • FeCI3 catalyzed photooxygenation of simple alkanes to corresponding alcohols in presence of atmospheric O2.
3-Methylhexane is one of the isomer of heptane. It can be used as a reactant in the synthesis of dimethyl isomers (dimethyl pentanes) using Pt/WZA catalyst.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
30.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-1 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Iron (III) chloride catalysed photooxygenation of alcohol solutions of alkanes by atmospheric oxygen
Shul?pin GB and Druzhinina AN
Mendeleev Communications, 2(1), 36-37 (1992)
Mild, single-pot hydrocarboxylation of linear C5-C9 alkanes into branched monocarboxylic C6-C10 acids in copper-catalyzed aqueous systems
Kirillova MV, et al.
Applied Catalysis A: General, 401(1-2), 106-113 (2011)
Alkane oxygenation catalysed by gold complexes
Shul'pin GB, et al.
Tetrahedron Letters, 42(41), 7253-7256 (2001)
Alumina-doped Pt/WOx/ZrO2 catalysts for n-heptane isomerization
Hua W and Sommer J
Applied Catalysis A: General, 232(1-2), 129-135 (2002)
The influence of fuel structure on combustion as demonstrated by the isomers of heptane: a rapid compression machine study.
Silke EJ, et al.
Proceedings of the Combustion Institute, 30(2), 2639-2647 (2005)