Przejdź do
D173207
2,3-Dimethylpentane
≥99%
Synonim(y):
(±)-2,3-Dimethylpentane, 3,4-Dimethylpentane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5CH(CH3)CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-280-0
Beilstein/REAXYS Number:
1718734
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.45 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
2.35 psi ( 37.7 °C)
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
639 °F
expl. lim.
~7 %
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
bp
89-90 °C (lit.)
density
0.695 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)C(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-5-7(4)6(2)3/h6-7H,5H2,1-4H3
InChI key
WGECXQBGLLYSFP-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,3-Dimethylpentane
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
19.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-7 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)