Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 715,00 zł |
2 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2610,00 zł 2218,50 zł |
Informacje o tej pozycji
715,00 zł
vapor pressure
8.09 psi ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99%
refractive index
n20/D 1.372 (lit.)
bp
36-38 °C (lit.)
mp
−140 °C (lit.)
density
0.675 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCN(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4-5(2)3/h4H2,1-3H3
InChI key
DAZXVJBJRMWXJP-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description 99% | description technical grade, 94% | description 95% |
| assay ≥99% | assay 99% | assay 94% | assay 95% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp −140 °C (lit.) | mp −140 °C (lit.) | mp - | mp - |
| refractive index n20/D 1.372 (lit.) | refractive index n20/D 1.372 (lit.) | refractive index n20/D 1.396 (lit.) | refractive index n20/D 1.400 (lit.) |
| bp 36-38 °C (lit.) | bp 36-38 °C (lit.) | bp 102-103 °C/720 mmHg (lit.) | bp 130-133 °C (lit.) |
| density 0.675 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.675 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.897 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.859 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylethylamine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
598-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?