Merck
D154008
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-2-cyclohexen-1-one
98%
Wybierz wielkość
5 G
317,00 zł
317,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
317,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H6(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
317,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.483 (lit.)
bp
211-212 °C (lit.)
gęstość
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1CC(C)=CC(=O)C1
InChI
1S/C8H12O/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h4,7H,3,5H2,1-2H3
Klucz InChI
NOQKKFBBAODEHN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)