Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 393,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1570,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCC≡CCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.06
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-536-0
Beilstein/REAXYS Number:
878357
MDL number:
Assay:
95%
Form:
crystals
393,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
crystals
mp
180-187 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C#CC(O)=O
InChI
1S/C4H2O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
YTIVTFGABIZHHX-UHFFFAOYSA-N
Application
Acetylenedicarboxylic acid is generally used to synthesize its ester derivatives, dimethyl acetylenedicarboxylate (DMAD) and dimethyl acetylenedicarboxylate, which are useful precursors in organic synthesis.
Some of the common applications are listed below:
Some of the common applications are listed below:
- Acetylenedicarboxylic acid and its ester derivatives can undergo Cu(I)-catalyzed radical addition with acetophenones to yield furan derivatives.
- It is one of the shortest linear links used in the preparation of Covalent Organic Frameworks (COFs) and Metal Organic Frameworks (MOFs) like IRMOF-0.
- Various hexaarylbenzenes can be built via oxidative cyclodehydrogenation of diaryl alkynes derived from acetylenedicarboxylic acid.
- It can be used as a spacer while synthesizing molecular chains or dendrimers such as 2,3,8-trifunctionalized indenoquinoxaline dendrons and bisarylacetylene chromophores.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 95% | description 99 atom % 13C, 98% (CP) | description 95% | description ≥98% |
| assay 95% | assay 98% (CP) | assay 95% | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form crystals | form solid | form liquid | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| mp 180-187 °C (dec.) (lit.) | mp >250 °C | mp - | mp - |
| functional group carboxylic acid | functional group - | functional group - | functional group carboxylic acid |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
267.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
131 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?