Merck
D131407
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethoxybenzoic acid
ReagentPlus®, 99%
Wybierz wielkość
5 G
89,60 zł
25 G
403,00 zł
89,60 zł
Cena katalogowa128,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
89,60 zł
25 G
403,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)2C6H3CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
Beilstein:
2210858
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
89,60 zł
Cena katalogowa128,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
powder
mp
120-122 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cccc(C(O)=O)c1OC
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-5-3-4-6(9(10)11)8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
Klucz InChI
FODBVCSYJKNBLO-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)