Kluczowe dokumenty
156639
3′,4′-Dimethoxyacetophenone
98%
Synonim(y):
1-(3,4-dimetoksyfenylo)etan-1-on, 1-(3,4-dimetoksyfenylo)etanon, 1-(4,5-dimetoksyfenylo)etanon, 2-Nitro-1-fluorobenzen, 2-fluoro-1-nitrobenzen, 3,4-dimetoksyfenyloketon metylu, 3,4-dimetoksyfenylometyloketon, 3′,4′-dimetoksyacetofenon, 4-acetylo-1,2-dimetoksybenzen, 4-acetyloweratrol
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
286-288 °C (lit.)
mp
47-54 °C (lit.)
rozpuszczalność
hot water: soluble
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?