Merck
D107204
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxyacetone dimer
97%
Synonim(y):
2,5-Dihydroxydioxane-2,5-dimethanol
Wybierz wielkość
5 G
107,80 zł
100 G
336,00 zł
500 G
1150,00 zł
107,80 zł
Cena katalogowa154,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
107,80 zł
100 G
336,00 zł
500 G
1150,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
Beilstein:
112910
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
107,80 zł
Cena katalogowa154,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
75-80 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCC1(O)COC(O)(CO)CO1
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-5(9)3-12-6(10,2-8)4-11-5/h7-10H,1-4H2
Klucz InChI
KEQUNHIAUQQPAC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,3-Dihydroxyacetone dimer can be used as a precursor to synthesize:
  • Nitric acid esters such as 1,3-dinitratoacetone and 2,5-bis(nitratomethyl-2,5-nitrato)-1,4-dioxane.[1]
  • Lactic acid in the presence of aluminum salts as catalysts.[2]
  • Phosphorus doped carbon quantum dots which can be used as fluorescence labels for fingerprints imaging.[3]
  • 1-Methyl-5-hydroxymethylimidazole scaffolds.[4]
Substrate for galactose oxidase.[5]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Reagent-depending Nitration of 1, 3-Dihydroxyacetone Dimer.
Hermann TS.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 643(2), 149-151 (2017)
New substrate for galactose oxidase.
G T Zancan et al.
Biochimica et biophysica acta, 198(1), 146-147 (1970-01-14)
P-doped carbon nano-powders for fingerprint imaging.
Algarra M, et al.
Talanta, 194(5), 150-157 (2019)
Ana Vrsalović Presečki et al.
Bioprocess and biosystems engineering, 41(6), 793-802 (2018-02-22)
The stereoselective three-enzyme cascade for the one-pot synthesis of (1S,2S)-1-phenylpropane-1,2-diol ((1S,2S)-1-PPD) from inexpensive starting substrates, benzaldehyde and acetaldehyde, was explored. By coupling stereoselective carboligation catalyzed by benzoylformate decarboxylase (BFD), L-selective reduction of a carbonyl group with alcohol dehydrogenase from Lactobacillus
New Imidazole-Based Tripodal Ligands as CuB Site Mimics of Cytochrome c Oxidase.
Collman JP.
The Journal of Organic Chemistry, 66(24), 8252-8256 (2001)