Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 998,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.08
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-217-1
Beilstein/REAXYS Number:
1720474
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
998,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
impurities
≤10% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2/t3-/m0/s1
InChI key
MNQZXJOMYWMBOU-VKHMYHEASA-N
Application
D-(+)-Glyceraldehyde can be utilized as a reactant in the synthesis of:
- (S)-homophenylalanine by ruthenium oxidation of a 3-amino-1,2-diol generated via coupling of an amine, and α-hydroxyaldehyde.
- β- and γ-allenols via metal-catalyzed cyclization. Allenols are used as a key precursor for the preparation of enantiopure dihydropyrans and tetrahydrooxepines.
- Isopropylidene D-glyceraldehyde intermediate, which controls the chirality in the total synthesis of prostaglandins (PGE1).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (HPLC) | description 1 mg/mL in 0.1% benzoic acid, standard for enzymatic assay kits GAGO20, GAHK20, STA20, analytical standard | description Hybri-Max™, powder, BioReagent, suitable for hybridoma | description 45% in H2O, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay ≥99.5% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| impurities ≤10% water | impurities - | impurities endotoxin, tested | impurities endotoxin, tested |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?