Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 449,00 zł |
Informacje o tej pozycji
449,00 zł
Quality Segment
assay
99%
optical activity
[α]20/D −19.5°, neat
optical purity
ee: 98% (GLC)
refractive index
n
bp
56-58 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.055 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)C[C@@H](C)O
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
InChI key
LDLDJEAVRNAEBW-SCSAIBSYSA-N
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description technical grade | description 99% | description 99%, optical purity ee: 99% (GLC) |
| assay 99% | assay - | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index - |
| density 1.055 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.468 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.864 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 56-58 °C/11 mmHg (lit.) | bp 94-96 °C/2 mmHg (lit.) | bp 100 °C/20 mmHg (lit.) | bp 103-105 °C/2 mmHg (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
163.4 °F - closed cup
flash_point_c
73 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?