Kluczowe dokumenty
CLS814012
Pyrex® heavy-duty graduated centrifuge tube, beaded rim
capacity 12 mL
Synonim(y):
Corning® 8140
About This Item
Kod UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Produkt CLS814012 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass
conical bottom tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
cap: no
opakowanie
case of 12
producent / nazwa handlowa
Corning 8140-12
śr. zewn. × dł.
17 mm × 120 mm
pojemność
12 mL
kolor
clear
Opis ogólny
The 12 mL size is graduated upward from thip in 0.1 mL divisions. The 40 mL size is graduated in 0.5 mL divisions to 10 mL, and from 10 to 40 mL in 1 mL divisions.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)