Kluczowe dokumenty
CLS61626250
PYREXPLUS® Coated Round Media Storage Bottles
capacity 250 mL
Synonim(y):
Corning® 61626
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
Produkt CLS61626250 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Materiały
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
Właściwości
autoclavable
cap
opakowanie
case of 4 ea
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Corning 61626-250
śr. wewn. szyjki butelki
~72 mm
pojemność
250 mL
śr. × wys.
70 mm × 138 mm
dopasowywanie
45
Opis ogólny
These heavy duty PyrexPlus round bottles have a protective PVC coating to help prevent glass from shattering and reduces spills. Bottles are autoclavable at 121°C and resistant to thermal shock. Bottles have GL45 threaded necks and come with autoclavable, one-piece, teal colored polypropylene plug seal caps with drip-free pouring rings. Glass bead indicates full capacity line. Teal enameled graduations and marking spot.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)