Kluczowe dokumenty
BR701624
BRAND® Seal-R-film™ Sealing Film
roll L × W 75 m × 100 mm
Wybierz wielkość
3320,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
3320,00 zł
Polecane produkty
Formularz
film
opakowanie
case of 12 ea
producent / nazwa handlowa
BRAND 701624
rolka dł. × szer.
75 m × 100 mm
grubość
0.14 +/- 0.02 mm
bp
>288 °C
mp
>66 °C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Folię uszczelniającą można rozciągnąć do trzykrotności jej pierwotnej długości. Oznacza to, że folia Seal-R zawsze pasuje, nawet w przypadku nieregularnych kształtów. W celu zapewnienia identyfikowalności każda rolka posiada identyfikator partii. Za pomocą obcinaka BRAND do folii uszczelniającej można wydajnie i ekonomicznie ciąć rolki o szerokości 50 i 100 mm oraz przechowywać je w czysty sposób.
Cechy i korzyści
- Chroni przed parowaniem, wyciekami i zanieczyszczeniem
- Łatwe uszczelnianie dzięki 300% elastyczności
- Identyfikacja partii każdej rolki
Właściwości fizyczne
- Temperatura pracy ciągłej: od -20°C do 46°C
- Elastyczność (25°C): 300%
- Wytrzymałość na rozdarcie (25°C): 1,5 MPa
Przepuszczalność gazu w ciągu 24h w temperaturze pokojowej i ciśnieniu 0,1 MPa:
- CO2 (dwutlenek węgla) < 1000 cm3/m2
- O2 (tlen) < 350 cm³/m²</LI>Przepuszczalność pary wodnej < 0,8 g/m2
Inne uwagi
- Kwas solny (HCl) 36,5% - odporny
- Kwas siarkowy (H2SO4) 98% - odporny
- Kwas azotowy (HNO3) 95% - odporny*
- Nadtlenek wodoru (H202) 30% - odporny
- Wodorotlenek sodu (NaOH) 22% - odporny
- Amoniak (NH3) 28% - odporny
- Chlorek sodu (NaCl) 20% - odporny
- Nadmanganian potasu (KMnO4) 5% - odporny*
- Roztwór jodu 0,1 mol/l - odporny*
- Metanol - odporny
- Etanol - odporny
- Izopropanol - odporny
*Brązowe zabarwienie
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)