Merck
Z266329
Sigma-Aldrich
Spinbar® magnetic stir bar
PTFE-coated, polygon, diam. 8 mm, L 30 mm, white
Synonim(y):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Wybierz wielkość
1 EA
55,20 zł
55,20 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
55,20 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
55,20 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PTFE-coated
polygon
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F37120-0030
Długość
30 mm
Średnica
8 mm
kolor
white
Opis ogólny
  • Spinbar® magnetic stir bar is used in conjunction with a magnetic stirring plate for uniform, consistent, and thorough mixing of chemical solutions.
  • Alnico magnet encapsulated in durable and inert FDA grade polytetrafluoroethylene (PTFE) low friction coating.
  • Multi-faceted-shaped bars provide a greater surface area and added turbulence for more vigorous, thorough mixing.
  • Autoclave safe.
Leakproof, seamless, polished, and contains a permanent Alnico V magnet. Egg-shape bar is designed especially for use in round-bottom vessels.
Informacje prawne
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)