Kluczowe dokumenty
MTCM710090
MTC Bio Positively Charged Microscope Slides
90° cut corners, frosted on one end, 25 x 75mm
Synonim(y):
Chłodnica PCR, Stojak laboratoryjny na worek na zagrożenia biologiczne, przykładowy slajd, szklany slajd
Wybierz wielkość
72 EA
122,00 zł
122,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
72 EA
122,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.15
122,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass
opakowanie
pack of 72 ea
producent / nazwa handlowa
MTC Bio M7100-90
Opis ogólny
Szkiełka mikroskopowe MTC mają dodatni ładunek, który sprawia, że ich powierzchnia jest idealna do przylegania komórek, tkanek i próbek. Typowe próbki mają ładunek ujemny i dlatego są przyciągane do dodatnio naładowanej powierzchni szkiełka, znacznie zmniejszając "pływanie". Szkiełka są wykonane ze szkła o wysokiej przejrzystości i są kompatybilne z większością drukarek. Szkiełka są pakowane w pomieszczeniu czystym klasy 10, co zapewnia ultra czystą i bezpyłową pracę.
Szkiełka mikroskopowe, naładowane dodatnio, narożniki 90°, matowe na jednym końcu, 25 x 75 mm, 72/opak.
Cechy i korzyści
  • Dodatni ładunek dla adhezji komórek
  • Matowy na jednym końcu
  • Do wyboru narożniki ścięte pod kątem 90° lub 45
Informacje prawne
MTC is a trademark of MTC Bio
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)