Kluczowe dokumenty
CDS025284
3-(Difluoromethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoropropane
AldrichCPR
Synonim(y):
Difluoromethyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl ether
About This Item
Polecane produkty
grupa funkcyjna
ether
fluoro
ciąg SMILES
FC(F)OCC(F)(F)C(F)F
InChI
InChI=1S/C9H12FN/c1-11-6-5-8-3-2-4-9(10)7-8/h2-4,7,11H,5-6H2,1H3
Klucz InChI
PCTQNZRJAGLDPD-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)