Merck
934046
Sigma-Aldrich
Ethyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether
greener alternative
≥99%, anhydrous, battery grade
Synonim(y):
1-etoksy-1,1,2,2-tetrafluoroetan, ETFE, Eter 1,1,2,2-tetrafluoroetylowy, HFE 374
Wybierz wielkość
50 G
975,00 zł
975,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
975,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6F4O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
975,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
battery grade
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤100 ppm HF
≤200 ppm H2O
bp
58 °C
mp
-86 °C (lit.)
gęstość
1.21 g/mL
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
FC(F)(OCC)C(F)F
InChI
1S/C4H6F4O/c1-2-9-4(7,8)3(5)6/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
HBRLMDFVVMYNFH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Eter etylowy 1,1,2,2-tetrafluoroetylowy (ETFE) to fluorowany eter liniowy, który ma kilka kluczowych właściwości, które czynią go użytecznym w akumulatorach. Po pierwsze, ETFE jest mieszalny z wieloma polarnymi rozpuszczalnikami organicznymi stosowanymi w preparatach elektrolitowych, co poprawia przewodnictwo jonowe akumulatora. Ponadto ETFE ma stosunkowo niską lepkość (486 mPa-s w 23 °C) i niską temperaturę wrzenia (58 °C), co czyni go wszechstronnym rozcieńczalnikiem do zastosowań niskotemperaturowych. Nasz ETFE do akumulatorów jest produkowany z wysoką czystością i niską zawartością śladowych zanieczyszczeń wody i kwasu.
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Eter etylowy 1,1,2,2-tetrafluoroetylowy (ETFE) jest wysoce skutecznym dodatkiem do akumulatorów litowo-jonowych i sodowo-jonowych, poprawiającym ich wydajność, zwiększającym bezpieczeństwo i zmniejszającym palność. ETFE jest wszechstronnym współrozpuszczalnikiem o wysokiej mieszalności, co pozwala na mieszanie go z innymi rozpuszczalnikami w celu uzyskania wysokiej przewodności jonowej. Jest to również dobry dodatek do elektrolitów tworzących SEI, stabilizujący powierzchnię elektrody Na i zwiększający stabilność akumulatorów wysokonapięciowych. ETFE jest szczególnie przydatny jako współrozpuszczalnik elektrolitu w akumulatorach litowo-siarkowych (Li-S). Badania wykazały, że elektrolity zawierające ETFE poprawiają stabilność interfejsu elektrolit/anoda i zwiększają cykliczność, szybkość i samorozładowanie ogniwa Li-S bardziej niż kosolwenty na bazie glimu lub niezmieszane rozpuszczalniki. Dzięki swoim unikalnym właściwościom i udowodnionej skuteczności, ETFE klasy akumulatorowej jest doskonałym wyborem dla producentów, którzy chcą tworzyć wysokowydajne, niezawodne i bezpieczne akumulatory litowo-jonowe i sodowo-jonowe.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
5.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-15 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nasim Azimi et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(17), 9169-9177 (2015-04-14)
A high performance Li-S battery with novel fluoroether-based electrolyte was reported. The fluorinated electrolyte prevents the polysulfide shuttling effect and improves the Coulombic efficiency and capacity retention of the Li-S battery. Reversible redox reaction of the sulfur electrode in the
Lithium/sulfur batteries with mixed liquid electrolytes based on ethyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl ether,
Hai, et al.
Electrochimica Acta, 161, 55-62 (2015)
Synthesis and electrochemical properties of partially fluorinated ether solvents for lithium sulfur battery electrolytes,
Yue , et al.
Journal of Power Sources, 401, 271-277 (2018)