Przejdź do
464309
Methoxyperfluorobutane
99%, mixture of n- and iso-butyl isomers
Synonim(y):
Nonafluorobutyl methyl ether, HFE-7100, Methoxynonafluorobutane, Methoxyperfluorobutane, Nonafluoromethoxybutane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
426,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1470,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OCF2R, R = -CF2CF2CF3 or -CF(CF3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.06
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
8768491
Assay:
99%
426,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
60 °C (lit.)
mp
−135 °C (lit.)
density
1.52 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, fluoro
SMILES string
COC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.COC(F)(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C5H3F9O/c1-15-5(13,14)3(8,9)2(6,7)4(10,11)12;1-15-5(13,14)2(6,3(7,8)9)4(10,11)12/h2*1H3
InChI key
OKIYQFLILPKULA-UHFFFAOYSA-N
Application
Methoxyperfluorobutane can be used as a solvent:
  • In the synthesis of various aryl fluoride derivatives via electrophilic fluorination of aryl and heteroaryl Grignard reagents.
  • In grafting of fluorinated diblock copolymers onto silica particles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
65139D136905EX0185
description
99%, mixture of n- and iso-butyl isomers
description
puriss., ≥99.0% (total assay of isomers, GC)
description
99%
description
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
assay
99%
assay
≥99.0% (total assay of isomers, GC)
assay
99%
assay
≥98.0% ethanol basis (diethyl ether)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.52 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.52 g/mL at 25 °C (lit.), 1.529 g/mL at 20 °C
density
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
refractive index
n20/D 1.3 (lit.), n20/D 1.301
refractive index
n20/D 1.568 (lit.)
refractive index
n20/D 1.3530 (lit.)
mp
−135 °C (lit.)
mp
−135 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
bp
60 °C (lit.)
bp
60 °C (lit.)
bp
262-264 °C (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?