Merck
CDS021585
Sigma-Aldrich
[2-Amino-3-(4-bromobenzoyl)phenyl]acetic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12BrNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
334.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
opis
AldrichCPR
Formularz
solid
ciąg SMILES
NC1=C(C=CC=C1C(C2=CC=C(C=C2)Br)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C15H12BrNO3/c16-11-6-4-9(5-7-11)15(20)12-3-1-2-10(14(12)17)8-13(18)19/h1-7H,8,17H2,(H,18,19)
Klucz InChI
ZBPLOVFIXSTCRZ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich dostarcza ten produkt badaczom zajmującym się wczesnymi odkryciami jako część kolekcji unikalnych chemikaliów. Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla tego produktu. Kupujący ponosi odpowiedzialność za potwierdzenie tożsamości i/lub czystości produktu. Wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK POSTANOWIEŃ PRZECIWNYCH ZAWARTYCH W STANDARDOWYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY SIGMA-ALDRICH LUB UMOWIE ZAWARTEJ MIĘDZY FIRMĄ SIGMA-ALDRICH A KUPUJĄCYM, FIRMA SIGMA-ALDRICH SPRZEDAJE NINIEJSZY PRODUKT "TAKI, JAKI JEST" I NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO TEGO PRODUKTU, W TYM ŻADNYCH (A) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, (B) GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB (C) GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB TRZECICH, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY WYNIKA TO Z PRZEPISÓW PRAWA, PRZEBIEGU TRANSAKCJI, SPOSOBU DZIAŁANIA, ZWYCZAJU HANDLOWEGO LUB W INNY SPOSÓB.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Idaira Sánchez-Santos et al.
Experimental eye research, 194, 108020-108020 (2020-03-27)
There is a need to find alternative treatments for MEe. Bromfenac has shown promise in inhibiting the COX-2 enzymatic pathway that partially causes the inflammatory cascade which contributes to the precipitation of ME. However, like other NSAID's, its intraocular half-life
Keith A Walter et al.
Arquivos brasileiros de oftalmologia, 83(1), 55-61 (2019-10-31)
To evaluate the rate of cystoid macular edema development among cataract surgery patients on four different therapeutic regimens. The present study is a retrospective analysis of 5,380 eyes following uncomplicated phacoemulsification at Wake Forest University. The study period went from
Andrés Fernández-Vega Cueto et al.
International ophthalmology, 41(2), 707-717 (2020-10-26)
To assess the effectiveness, safety and predictability of femtosecond laser-assisted cataract surgery (FLACS) in eyes with shallow anterior chamber (AC). This is a prospective consecutive clinical study. All eyes presented an anterior chamber depth (ACD) ≤ 2.1 mm and were submitted to FLACS
Constantine D Georgakopoulos et al.
Retina (Philadelphia, Pa.), 37(2), 388-395 (2016-07-22)
To evaluate the analgesic effect of bromfenac, a topically administered nonsteroidal antiinflammatory agent, in patients undergoing intravitreal injections (IVIs) of anti-vascular endothelial growth factor agents. A single center, prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled, cross over interventional study. Patients scheduled to undergo
Marco Coassin et al.
Advances in therapy, 36(10), 2712-2722 (2019-09-05)
To compare the efficacy of bromfenac 0.09% and dexamethasone 0.1% in the treatment of anterior chamber inflammation after uncomplicated cataract surgery. Seventy-six patients with senile cataracts and no other ocular comorbidities who underwent uneventful phacoemulsification were randomized 1:1 to receive