Merck
CDS008852
Sigma-Aldrich
(6-methoxy-1-naphthyl)acetic acid
AldrichCPR
Wybierz wielkość
100 MG
918,00 zł
918,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
918,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12O3
Masa cząsteczkowa:
216.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
918,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
ciąg SMILES
COc1ccc2c(CC(O)=O)cccc2c1
InChI
1S/C13H12O3/c1-16-11-5-6-12-9(7-11)3-2-4-10(12)8-13(14)15/h2-7H,8H2,1H3,(H,14,15)
Klucz InChI
LOWWSYWGAKCKLG-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hua Ren et al.
Biochemical and biophysical research communications, 457(4), 572-577 (2015-01-21)
In the past decade, monoclonal antibodies (mAbs) have revolutionized the treatment of non-Hodgkin lymphomas (NHLs). Although Fc-dependent mechanisms of mAb-mediated tumor clearance have been extensively studied, the ability of mAbs to directly evoke programmed cell death (PCD) and the underlying