Merck
548065
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-naphthaldehyde
97%
Wybierz wielkość
1 G
573,30 zł
573,30 zł
Cena katalogowa819,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
573,30 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C10H6CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
573,30 zł
Cena katalogowa819,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
51-56 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1ccc2ccccc2c1C=O
InChI
1S/C12H10O/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)12(9)8-13/h2-8H,1H3
Klucz InChI
WIAZTPUQHUFMQA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Metylo-1-naftaldehyd można otrzymać z 1-(bromometylo)-2-metylonaftalenu.[1]
Zastosowanie
2-Metylo-1-naftaldehyd może być użyty do przygotowania tosylohydrazonu 2-metylo-1-naftaldehydu.[2]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Carbene-carbene rearrangements.
Jones WM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 95(3), 826-835 (1973)
Dehydrogenation of amines. An approach to imines and aldehydes.
Trost BM and Liu GJ.
The Journal of Organic Chemistry, 46(22), 4617-4620 (1981)