Merck
C99752
Sigma-Aldrich
Cycloheptyl cyanide
97%
Synonim(y):
Cycloheptanecarbonitrile
About This Item
Wzór liniowy:
C7H13CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.464 (lit.)
bp
85-86 °C/10 mmHg (lit.)
gęstość
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#CC1CCCCCC1
InChI
1S/C8H13N/c9-7-8-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-6H2
Klucz InChI
UIZRDFICGGONJJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)