Kluczowe dokumenty
ZWATSENA1
Milli-Q
Water sensor
Safety accessory that detects a water leak, for use with Milli-Q® IQ/IX/EQ/SQ series.
Wybierz wielkość
1 KIT
1060,00 zł
1060,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu17 kwietnia 2025Szczegóły
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
1060,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
1060,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu17 kwietnia 2025Szczegóły
Więcej informacji
wejście AC/DC
120 V, 60 Hz
opakowanie
pkg of 1 unit
kompatybilność
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® SQ 2Series
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Opis ogólny
  • The Water sensor is a safety accessory which detects the presence of excess water on the floor and automatically shuts down the feed water access from the water system or main water supply.
  • It is usually placed on the floor or a benchtop, wherever is most convenient for the lab.
  • The sensor has a 4 m cable so can be connected to the water purification system up to 4 m away.
Zastosowanie
This water sensor accessory for Milli-Q® IQ/IX/EQ/SQ series water purification systems prevents water damage to the lab, in an unlikely event of a leak.
Cechy i korzyści
  • Highly reduces the risk of flooding.
  • Protects the lab instruments and surroundings from water damage.
Informacje prawne
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Obejrzyj filmy instruktażowe i pobierz instrukcje obsługi laboratoryjnych systemów wodnych Milli-Q® SQ 2Series. Będziesz gotowy do pracy w mgnieniu oka. Kupuj online systemy, akcesoria, wkłady i usługi.
Powiązane treści
Odkryj nowy sposób myślenia o wodzie ultraczystej. Teraz każde stanowisko laboratoryjne z wtyczką może świeżo dozować wodę ultraczystą o wartości 18,2 MΩ∙cm. Solidna jakość. Prosty. Kompaktowy. Skalowalny. Bardziej ekologiczna alternatywa. Kup online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.