Merck
C64800
Sigma-Aldrich
4-Chlorophenyl glycidyl ether
99%
Synonim(y):
4-Chlorophenyl 2,3-epoxypropyl ether
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.545 (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccc(OCC2CO2)cc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c10-7-1-3-8(4-2-7)11-5-9-6-12-9/h1-4,9H,5-6H2
Klucz InChI
KSLSZOOZWRMSAP-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
224.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
107.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kai Wu et al.
Applied microbiology and biotechnology, 99(22), 9511-9521 (2015-06-20)
Enantioselective hydrolysis of racemic epoxides mediated by epoxide hydrolases (EHs) is one of the most promising approaches to obtain enantiopure epoxides. In this study, we identified and characterized a novel EH (TpEH1) from Tsukamurella paurometabola by analyzing the conserved catalytic