Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121500
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 1
manufacturer/tradename
Corning 4931
General description
This is an 8-channel adapter that fits on to the Costar® Aspirator (CLS4930) so that it can be used to remove media and solutions from 8 wells simultaneously on a 96 well plate.
Please note: Only the 8-channel adapter is supplied for product CLS4931, despite the image on this web page showing both the adapter and the Costar® Aspirator (CLS4930) together they are sold separately.
Please note: Only the 8-channel adapter is supplied for product CLS4931, despite the image on this web page showing both the adapter and the Costar® Aspirator (CLS4930) together they are sold separately.
Legal Information
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 8-channel adapter | description pkg of 1 ea, capacity 0.5 gal (1.9 L) | description hand-held vacuum aspirator | description polyethersulfone membrane, pore size 0.1 μm, filter capacity 1000 mL |
| manufacturer/tradename Corning 4931 | manufacturer/tradename Bel-Art F19917-0001 | manufacturer/tradename Corning 4930 | manufacturer/tradename Corning 431474 |
| packaging pack of 1 | packaging pkg of 1 ea | packaging pack of 1 | packaging pack of 1, case of 12, pkg of (individually wrapped system) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Costar® vacuum aspirator
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?