Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 926,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H22BrNSi2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
280.35
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
926,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.484 (lit.)
bp
80 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
C[Si]1(C)CC[Si](C)(C)N1CCCBr
InChI
1S/C9H22BrNSi2/c1-12(2)8-9-13(3,4)11(12)7-5-6-10/h5-9H2,1-4H3
InChI key
BKBUBAVZGMRPAK-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 97% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| refractive index n20/D 1.484 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.396 (lit.) |
| density 1.126 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density 0.882 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 80 °C/0.5 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp 42-43 °C/50 mmHg (lit.) |
| functional group bromo | functional group bromo | functional group - | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?