Merck
C58703
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-nitrobenzaldehyde
98%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(NO2)CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.56
Beilstein:
778323
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
powder
mp
61-63 °C (lit.)
ciąg SMILES
[O-][N+](=O)c1cc(C=O)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClNO3/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9(11)12/h1-4H
Klucz InChI
HETBKLHJEWXWBM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alagarraj Arunadevi et al.
Nucleosides, nucleotides & nucleic acids, 38(9), 656-679 (2019-04-17)
In this work, we have synthesized a few novel mononuclear complexes of Cu(II), Co(II), Ni(II) and Zn(II) using a pyrazolone-derived Schiff base ligand. They were characterized by spectroscopic and analytical methods. The elemental analyses, UV-Vis, magnetic moment values and molar