Merck
C38400
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,5-dimethylpyrazine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7ClN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.59
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.527 (lit.)
tw
66-69 °C/9 mmHg (lit.)
gęstość
1.181 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cnc(C)c(Cl)n1
InChI
1S/C6H7ClN2/c1-4-3-8-5(2)6(7)9-4/h3H,1-2H3
Klucz InChI
NNBALVIZMGWZHS-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ai-Nong Yu et al.
Food chemistry, 221, 1678-1684 (2016-12-17)
The kinetics of browning and the correlation between browning products (BPs) and pyrazine compounds were investigated by heating equimolar l-ascorbic acid (ASA)/acidic amino acids under weak alkaline conditions at 120-150°C for 10-120min. The formations of BPs and pyrazine compounds from