Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 482,00 zł 361,50 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1760,00 zł 1320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
361,50 zł
Cena katalogowa482,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
mp
272-278 °C (dec.) (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CC1=CN(CC(O)=O)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C7H8N2O4/c1-4-2-9(3-5(10)11)7(13)8-6(4)12/h2H,3H2,1H3,(H,10,11)(H,8,12,13)
InChI key
TZDMCKHDYUDRMB-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description ≥98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay ≥98% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form - | form liquid |
| mp 272-278 °C (dec.) (lit.) | mp 204 °C (dec.) (lit.) | mp 224 °C (dec.) (lit.) | mp 19 °C (lit.) |
| functional group carboxylic acid | functional group thioether, carboxylic acid | functional group amine, carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?