Przejdź do
213748
1,2-Hexadecanediol
technical grade, 90%
Synonim(y):
1,2-Dihydroxyhexadecane, 1,2-Hexadecylene glycol, 2-Hydroxycetyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13CHOHCH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.44
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-030-1
Beilstein/REAXYS Number:
1722206
MDL number:
Assay:
90%
2070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
assay
90%
mp
68-72 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC(O)CO
InChI
1S/C16H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16(18)15-17/h16-18H,2-15H2,1H3
InChI key
BTOOAFQCTJZDRC-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2-Hexadecanediol was used as reducing agent in the preparation of silver nanocrystals from a dichlorobenzene solution containing oleyl amine as a surfactant. It was also used in the preparation of:
  • Au-Fe3O4 hetero-dimers
  • iron pyrite nanocrystals
  • monodisperse iron platinum nanoparticles
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
213721260290669237
description
technical grade, 90%
description
90%
description
technical grade, 90%
description
90%
assay
90%
assay
90%
assay
90%
assay
90%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
68-72 °C (lit.)
mp
56-60 °C (lit.)
mp
62-64 °C (lit.)
mp
-
grade
technical grade
grade
-
grade
technical grade
grade
-
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
phenyl, hydroxyl
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
361.4 °F - closed cup
flash_point_c
183 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)