Merck
C25406
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzotrichloride
96%
Synonim(y):
α,α,α,2-Tetrachlorotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H4CCl3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
229.92
Beilstein:
2046639
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.583 (lit.)
bp
260-264 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
gęstość
1.508 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Clc1ccccc1C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C7H4Cl4/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9,10)11/h1-4H
Klucz InChI
MFHPYLFZSCSNST-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)